Drukuj
N-Acetyl-L-leucine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: N-Ac-Leu-OH, Ac-Leu-OH
347010050 347010250
ACRO347010050EA 209 PLN
ACRO347010050 ACRO347010250
N-Acetyl-L-leucine 99%
N-Acetyl-L-leucine
Formuła: C₈H₁₅NO₃
Temp. topnienia: 190 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00065131
Numer CAS: 1188-21-2
Numer WE (dawny EINECS): 214-706-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in ethanol) Clear colorless
Specific optical rotation -23° to -26° (20°C, 589 nm) (c=4, MeOH)
Titration with NaOH ≥98.5 %