(±)-Dimethyl acetylsuccinate 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Dimethyl acetylsuccinate
B25423.22
B25423.36
B25423.22EA
328
PLN
B25423.22
B25423.36
(±)-Dimethyl acetylsuccinate 96%
(±)-Dimethyl acetylsuccinate
Purity: 96%
CAS No.: 10420-33-4
Molecular Formula: C8H12O5
Formula Weight: 188.18
Flash Point:
Formuła:
C₈H₁₂O₅ MW: 188.18 g/mol Temp. Wrzenia: 129…134 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 30…33 °C Gęstość: 1.160 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008448 Numer CAS: 10420-33-4 Numer WE (dawny EINECS): 233-897-4 |