(±)-Diethyl acetylsuccinate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B23744.06
B23744.14
B23744.22
B23744.06EA
203
PLN
B23744.06
B23744.14
B23744.22
(±)-Diethyl acetylsuccinate ≥97%
(±)-Diethyl acetylsuccinate
Purity: 97+%
CAS No.: 1115-30-6
Molecular Formula: C10H16O5
Formula Weight: 216.23
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₁₆O₅ Temp. Wrzenia: 180…183 °C (50 mmHg) Temp. topnienia: –8 °C Gęstość: 1,081 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009157 Numer CAS: 1115-30-6 Numer WE (dawny EINECS): 214-223-8 |