(±)-Diethyl acetylsuccinate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
113950250
113951000
113955000
ACRO113950250EA
316
PLN
ACRO113950250
ACRO113951000
ACRO113955000
(±)-Diethyl acetylsuccinate 99%
(±)-Diethyl acetylsuccinate
Formuła:
C₁₀H₁₆O₅ Temp. Wrzenia: 180…183 °C (50 mmHg) Temp. topnienia: –8 °C Gęstość: 1,08 g/cm³ Temp. Zapłonu: >112 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009157 Numer CAS: 1115-30-6 Numer WE (dawny EINECS): 214-223-8 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤20 ppm |
Nitrite (NO2) | ≤0.5 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Insoluble matter | ≤0.02 % (in sodium carbonate solution) |