Drukuj
chloryn sodu 25% in aqueous solution for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14815.0250 8.14815.1000
8.14815.0250EA 136 PLN
8.14815.0250 8.14815.1000
chloryn sodu 25% in aqueous solution for synthesis, Sigma-Aldrich®
chloryn sodu
Formuła: ClNaO₂
MW: 90.44 g/mol
Temp. Wrzenia: 112
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003478
Numer CAS: 7758-19-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-836-6
Jednostka: 1908
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,08672
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Boiling Point 100 °C
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)