Drukuj
β-Bromostyrene (mixture of cis and trans isomers) cis- and trans-mixture 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
169290050 169290250 169291000
ACRO169290050EA 167 PLN
ACRO169290050 ACRO169290250 ACRO169291000
β-Bromostyrene (mixture of cis and trans isomers) cis- and trans-mixture 97%
β-Bromostyrene (mixture of cis and trans isomers)
Formuła: C₈H₇Br
Temp. Wrzenia: 110…112 °C (20 mmHg)
Temp. topnienia: 7 °C
Gęstość: 1,42 g/cm³
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000185
Numer CAS: 103-64-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-131-3