7-Hydroxyflavanone ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24720.03
B24720.06
B24720.03EA
609
PLN
B24720.03
B24720.06
7-Hydroxyflavanone ≥99%
7-Hydroxyflavanone
Purity: 99%
CAS No.: 6515-36-2
Molecular Formula: C15H12O3
Formula Weight: 240.25
Melting Point: 187-189°
Beilstein Reference: 87355
Formuła:
C₁₅H₁₂O₃ Temp. topnienia: 187…189 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017487 Numer CAS: 6515-36-2 |