6-Hydroxyflavanone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23755.03
B23755.06
B23755.03EA
343
PLN
B23755.03
B23755.06
6-Hydroxyflavanone ≥98%
6-Hydroxyflavanone
Purity: 98+%
CAS No.: 4250-77-5
Molecular Formula: C15H12O3
Formula Weight: 240.25
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 87354
Formuła:
C₁₅H₁₂O₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017485 Numer CAS: 4250-77-5 |