Ytterbium(III) chloride ≥35% (w/w) roztwór wodny , 99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42816.AD
42816.AK
42816.K2
42816.ADEA
545
PLN
42816.AD
42816.AK
42816.K2
Ytterbium(III) chloride ≥35% (w/w) roztwór wodny , 99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Ytterbium(III) chloride
Purity: 99.9%
CAS No.: 10361-91-8
Molecular Formula: YbCl3
Formula Weight: 279.40(anhy)
Physical Form: Liquid
Density: 1.48
MDL No.: MFCD00011288
Formuła:
Cl₃Yb Gęstość: 1,48 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011288 Numer CAS: 10361-91-8 Numer WE (dawny EINECS): 233-800-5 |