Drukuj
Dibenzothiophene-4-boronic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Dibenzothiopheneboronic acid
359080010 359080050
ACRO359080010EA 218 PLN
ACRO359080010 ACRO359080050
Dibenzothiophene-4-boronic acid 95%
Dibenzothiophene-4-boronic acid
Formuła: C₁₂H₉BO₂S
Temp. topnienia: 285…290 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01318182
Numer CAS: 108847-20-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %