Drukuj
Benzofuran-2-carboxylic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Benzo[b]furan-2-carboxylic acid
233260010 233260050 233260250
ACRO233260010EA 196 PLN
ACRO233260010 ACRO233260050 ACRO233260250
Benzofuran-2-carboxylic acid 98%
Benzofuran-2-carboxylic acid
Formuła: C₉H₆O₃
MW: 162.15 g/mol
Temp. topnienia: 195…196 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005848
Numer CAS: 496-41-3
Numer WE (dawny EINECS): 207-818-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 192 to 196 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %