Ethyl-7-methoxybenzofuran-2-carboxylat ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Ethyl 7-methoxybenzofuran-2-carboxylate
B21066.03
B21066.06
B21066.14
B21066.03EA
182
PLN
B21066.03
B21066.06
B21066.14
Ethyl-7-methoxybenzofuran-2-carboxylat ≥97%
Ethyl-7-methoxybenzofuran-2-carboxylat
Purity: 97%
CAS No.: 50551-58-1
Molecular Formula: C12H12O4
Formula Weight: 220.22
Melting Point: 83-86°
MDL No.: MFCD00060510
Formuła:
C₁₂H₁₂O₄ Temp. topnienia: 83…86 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00060510 Numer CAS: 50551-58-1 |