5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H50239.03
H50239.06
H50239.03EA
891
PLN
H50239.03
H50239.06
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid ≥97%
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 10242-10-1
Molecular Formula: C9H5ClO3
Formula Weight: 196.59
MDL No.: MFCD00060512
Formuła:
C₉H₅ClO₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00060512 Numer CAS: 10242-10-1 |