1-(2-Aminophenyl)pyrrole ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline
L06887.03
L06887.06
L06887.03EA
220
PLN
L06887.03
L06887.06
1-(2-Aminophenyl)pyrrole ≥98%
1-(2-Aminophenyl)pyrrole
Purity: 98+%
CAS No.: 6025-60-1
Molecular Formula: C10H10N2
Formula Weight: 158.20
Melting Point: 93-94°
Beilstein Reference: 1307631
Formuła:
C₁₀H₁₀N₂ Temp. topnienia: 93…94 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005344 Numer CAS: 6025-60-1 Numer WE (dawny EINECS): 227-884-2 |