Drukuj
2,4-Dimethylpyrrole 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,4-Dimethyl-1H-pyrrole
319650050 319650010 319650250
ACRO319650050EA 708 PLN
ACRO319650050 ACRO319650010 ACRO319650250
2,4-Dimethylpyrrole 97%
2,4-Dimethylpyrrole
Formuła: C₆H₉N
Temp. Wrzenia: 165…167 °C
Gęstość: 0,924 g/cm³
Temp. Zapłonu: >109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00192088
Numer CAS: 625-82-1
Numer WE (dawny EINECS): 210-912-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %