2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A18788.09
A18788.18
A18788.30
A18788.09EA
235
PLN
A18788.09
A18788.18
A18788.30
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate 97%
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate
Used as an intermediate in the production of Methotrexate.
Purity: 97%
CAS No.: 5392-28-9
Molecular Formula: C4H8N6.H2SO4
Formula Weight: 238.23
Melting Point:
Formuła:
C₄H₈N₆·H₂SO₄ Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012786 Numer CAS: 5392-28-9 Numer WE (dawny EINECS): 226-393-0 |