Drukuj
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate hydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
137930050 137930250
ACRO137930050EA 74.9 PLN
ACRO137930050 ACRO137930250
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate hydrate 98%
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate hydrate
Formuła: C₄H₈N₆·H₂SO₄·xH₂O
MW: 238.23 g/mol (anhy)
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06408008
Numer CAS: 5392-28-9
Numer WE (dawny EINECS): 226-393-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Ochre to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤9 % (1 g, 150°C, 3 hrs)
Titration with NaOH ≥97.5 % (On dry substance)