2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulphate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,5,6-Triaminopyrimidin-4(1H)-one sulphate, 4-Hydroxy-2,5,6-triaminopyrimidine sulphate, 6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine sulphate
B21989.14
B21989.22
B21989.14EA
359
PLN
B21989.14
B21989.22
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulphate 97%
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulphate
Purity: 97%
CAS No.: 35011-47-3
Molecular Formula: C4H7N5O.H2SO4
Formula Weight: 239.21
Melting Point:
Formuła:
C₄H₉N₅O₅S MW: 239.21 g/mol Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012785 Numer CAS: 39267-74-8 Numer WE (dawny EINECS): 254-393-0 |