4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Amino-5-cyano-2-(methylthio)pyrimidine
A19949.06
A19949.14
A19949.06EA
580
PLN
A19949.06
A19949.14
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile 97%
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 770-30-9
Molecular Formula: C6H6N4S
Formula Weight: 166.21
Melting Point: 240-243°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00023237
Formuła:
C₆H₆N₄S Temp. topnienia: 240…243 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00023237 Numer CAS: 770-30-9 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |