4-Fluoro-L-phenylalanine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L19934.03
L19934.06
L19934.03EA
1650
PLN
L19934.03
L19934.06
4-Fluoro-L-phenylalanine ≥98%
4-Fluoro-L-phenylalanine
Purity: 98+%
CAS No.: 1132-68-9
Molecular Formula: C9H10FNO2
Formula Weight: 183.18
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 2416148
Formuła:
C₉H₁₀FNO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00063064 Numer CAS: 1132-68-9 |