3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11311.06
A11311.14
A11311.22
A11311.06EA
331
PLN
A11311.06
A11311.14
A11311.22
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine ≥98%
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine
Purity: 98+%
CAS No.: 59-92-7
Molecular Formula: C9H11NO4
Formula Weight: 197.19
Odour: Odourless
Melting Point: ca 295° dec.
Beilstein Reference: 2215169
Merck Reference: 14,5464
MDL No.: MFCD00002598
Formuła:
C₉H₁₁NO₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002598 Numer CAS: 59-92-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-445-2 Klasyfikacja Merck : 14,5464 |