Drukuj
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
167530050 167530250 167531000
ACRO167530050EA 301 PLN
ACRO167530050 ACRO167530250 ACRO167531000
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine 99%
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine
Formuła: C₉H₁₁NO₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002598
Numer CAS: 59-92-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-445-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dried substance)