2-Chloro-D-phenylalanine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H27359.03
H27359.MD
H27359.03EA
1130
PLN
H27359.03
H27359.MD
2-Chloro-D-phenylalanine ≥98%
2-Chloro-D-phenylalanine
Purity: 98%
CAS No.: 80126-50-7
Molecular Formula: C9H10ClNO2
Formula Weight: 199.64
Melting Point: 211-213°
MDL No.: MFCD00077920
Formuła:
C₉H₁₀ClNO₂ Temp. topnienia: 211…213 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00077920 Numer CAS: 80126-50-7 |