3-Bromo-L-phenylalanine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H52114.MD
H52114.03
H52114.MDEA
957
PLN
H52114.MD
H52114.03
3-Bromo-L-phenylalanine 95%
3-Bromo-L-phenylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 82311-69-1
Molecular Formula: C9H10BrNO2
Formula Weight: 244.09
MDL No.: MFCD06659110
Formuła:
C₉H₁₀BrNO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06659110 Numer CAS: 82311-69-1 |