4-Fluoro-DL-phenylalanine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L07585.03
L07585.06
L07585.03EA
340
PLN
L07585.03
L07585.06
4-Fluoro-DL-phenylalanine ≥98%
4-Fluoro-DL-phenylalanine
Purity: 98+%
CAS No.: 51-65-0
Molecular Formula: C9H10FNO2
Formula Weight: 183.18
Melting Point: ca 254° dec.
Beilstein Reference: 29338793
Formuła:
C₉H₁₀FNO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002600 Numer CAS: 51-65-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-113-7 |