3-Fluoro-DL-phenylalanine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L07297.03
L07297.06
L07297.03EA
374
PLN
L07297.03
L07297.06
3-Fluoro-DL-phenylalanine ≥98%
Purity: 98%
CAS No.: 2629-54-1
Molecular Formula: C9H10FNO2
Formula Weight: 183.18
Melting Point: ca 245° dec.
Beilstein Reference: 2939807
Formuła:
C₉H₁₀FNO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004273 Numer CAS: 2629-54-1 Numer WE (dawny EINECS): 220-104-1 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,II |