3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
DL-DOPA
41535.06
41535.14
41535.06EA
384
PLN
41535.06
41535.14
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanine ≥98%
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanine
Purity: 98%
CAS No.: 63-84-3
Molecular Formula: C9H11NO4
Formula Weight: 197.19
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,3420
MDL No.: MFCD00063060
Formuła:
C₉H₁₁NO₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00063060 Numer CAS: 63-84-3 Numer WE (dawny EINECS): 200-566-0 Klasyfikacja Merck : 14,3420 |