Drukuj
4-Chloro-DL-phenylalanine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
157280050 157280250
ACRO157280050EA 351 PLN
ACRO157280050 ACRO157280250
4-Chloro-DL-phenylalanine 98%
4-Chloro-DL-phenylalanine
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %