Drukuj
Bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxide (dicumyl peroxide) 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
349881000 349885000
ACRO349881000EA 449 PLN
ACRO349881000 ACRO349885000
Bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxide (dicumyl peroxide) 99%
Bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxide (dicumyl peroxide)
Formuła: C₁₈H₂₂O₂
Temp. topnienia: 38…41 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00036227
Numer CAS: 80-43-3
Numer WE (dawny EINECS): 201-279-3
Jednostka: 3110
ADR: 5.2,
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 41 °C
Titration Iodometric ≥98.5 %