Drukuj
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
103700050 103700250 103701000
ACRO103700050EA 256 PLN
ACRO103700050 ACRO103700250 ACRO103701000
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine 99%
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine
Formuła: C₆H₁₄N₂
Temp. Wrzenia: 66…70 °C (23 mmHg)
Gęstość: 0,9 g/cm³
Temp. Zapłonu: 47 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003182
Numer CAS: 7154-73-6
Numer WE (dawny EINECS): 230-509-5
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4677 to 1.4697 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %