trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H27489.03
H27489.06
H27489.03EA
799
PLN
H27489.03
H27489.06
trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid 97%
trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 3685-25-4
Molecular Formula: C7H13NO2
Formula Weight: 143.19
Melting Point:
Formuła:
C₇H₁₃NO₂ MW: 143.19 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00209953 Numer CAS: 3685-25-4 |