cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H27567.03
H27567.06
H27567.03EA
452
PLN
H27567.03
H27567.06
cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid 97%
cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 3685-23-2
Molecular Formula: C7H13NO2
Formula Weight: 143.19
Melting Point: 299-301°
MDL No.: MFCD00191730
Formuła:
C₇H₁₃NO₂ MW: 143.19 g/mol Temp. topnienia: 299…301 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00191730 Numer CAS: 3685-23-2 |