Diethyl cyclobutane-1,1-dicarboxylate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
B22140.09
B22140.18
B22140.09EA
250
PLN
B22140.09
B22140.18
Diethyl cyclobutane-1,1-dicarboxylate 95%
Diethyl cyclobutane-1,1-dicarboxylate
Purity: 95%
CAS No.: 3779-29-1
Molecular Formula: C10H16O4
Formula Weight: 200.24
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.4360
Boiling Point: 96-98°/8mm
Beilstein Reference: 2050195
MDL No.: MFCD00019261
Formuła:
C₁₀H₁₆O₄ Temp. Wrzenia: 96…98 °C (8 mmHg) Gęstość: 1,050 Temp. Zapłonu: 89 °C (192 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00019261 Numer CAS: 3779-29-1 Numer WE (dawny EINECS): 223-239-4 |