1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-(Trifluoromethylthio)bromobenzene, 4-Bromophenyl trifluoromethyl sulphide
B20874.03
B20874.06
B20874.03EA
283
PLN
B20874.03
B20874.06
1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene ≥97%
1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene
Purity: 97%
CAS No.: 333-47-1
Molecular Formula: C7H4BrF3S
Formula Weight: 257.07
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.5170
Boiling Point: 199-200°
Beilstein Reference: 2361926
MDL No.: MFCD00040840
Formuła:
C₇H₄BrF₃S Temp. Wrzenia: 199…200 °C Gęstość: 1,710 Temp. Zapłonu: 83 °C (181 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040840 Numer CAS: 333-47-1 |