1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Bromophenyl trifluoromethyl sulphide
H50576.03
H50576.06
H50576.03EA
1500
PLN
H50576.03
H50576.06
1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene ≥97%
1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene
Purity: 97%
CAS No.: 1644-72-0
Molecular Formula: C7H4BrF3S
Formula Weight: 257.07
Refractive Index: 1.5125
Boiling Point: 92-94°/20mm
MDL No.: MFCD00236347
Formuła:
C₇H₄BrF₃S MW: 257.07 g/mol Temp. Wrzenia: 92…94 °C (20 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00236347 Numer CAS: 1644-72-0 |