Drukuj
Sodium laurate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium Laurate, Lauric acid sodium salt, Sodium dodecanoate
413040250 413041000 413040050
ACRO413040250EA 936 PLN
ACRO413040250 ACRO413041000 ACRO413040050
Sodium laurate 98%
Sodium laurate
Formuła: C₁₂H₂₃NaO₂
MW: 222.304 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041754
Numer CAS: 629-25-4
Numer WE (dawny EINECS): 211-082-4
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3 %
GC ≥97.5 %
Sodium (Na) 7.8 to 15.5 %