Propyl decanoate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B25159.0B
B25159.18
B25159.0BEA
5340
PLN
B25159.0B
B25159.18
Propyl decanoate ≥98%
Propyl decanoate
Purity: 98%
CAS No.: 30673-60-0
Molecular Formula: CH3(CH2)8CO2CH2CH2CH3
Formula Weight: 214.35
Flash Point: 115°(239°F)
Boiling Point: 254°
MDL No.: MFCD00056329
Formuła:
C₁₃H₂₆O₂ Temp. Wrzenia: 254 °C Gęstość: 0,86 Temp. Zapłonu: 115 °C (239 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00056329 Numer CAS: 30673-60-0 Numer WE (dawny EINECS): 250-283-1 |