Drukuj
α-Bromostyrene 95% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
365800050 365800250 365801000
ACRO365800050EA 425 PLN
ACRO365800050 ACRO365800250 ACRO365801000
α-Bromostyrene 95% stabilised
α-Bromostyrene
Formuła: C₈H₇Br
Temp. Wrzenia: 67…70 °C (4 mmHg)
Temp. topnienia: –44 °C
Gęstość: 1,41 g/cm³
Temp. Zapłonu: 86 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00012229
Numer CAS: 98-81-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-702-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5870 to 1.5910 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer About 0.05% 3,5-di-tert-Butylcatechol