Drukuj
Monomethyl succinate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 4-Methoxy-4-oxobutanoic acid, Methyl hydrogen succinate, Succinic acid monomethyl ester
127730100 127730250 127731000
ACRO127730100EA 168 PLN
ACRO127730100 ACRO127730250 ACRO127731000
Monomethyl succinate 95%
Monomethyl succinate
Formuła: C₅H₈O₄
MW: 132.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 151 °C (20 mmHg)
Temp. topnienia: 55…59 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002788
Numer CAS: 3878-55-5
Numer WE (dawny EINECS): 223-408-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 58 °C
GC ≥94 %
Sodium oxide (Na2O) ≤0.4 %
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.03 %
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤0.03 %