Monoethyl succinate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl hydrogen succinate, 4-Ethoxy-4-oxobutanoic acid, mono-Ethyl succinate
H55116.03
H55116.06
H55116.14
H55116.03EA
264
PLN
H55116.03
H55116.06
H55116.14
Monoethyl succinate 95%
Monoethyl succinate
Purity: 95%
CAS No.: 1070-34-4
Molecular Formula: C6H10O4
Formula Weight: 146.14
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.4320
Boiling Point: 248°
MDL No.: MFCD00053346
Formuła:
C₆H₁₀O₄ MW: 146.14 g/mol Temp. Wrzenia: 248 °C Gęstość: 1.141 Temp. Zapłonu: 113 °C (235 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00053346 Numer CAS: 1070-34-4 Numer WE (dawny EINECS): 213-973-3 |