5-Benzoylpentanoic acid ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L08290.03
L08290.06
L08290.03EA
208
PLN
L08290.03
L08290.06
5-Benzoylpentanoic acid ≥99%
5-Benzoylpentanoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 4144-62-1
Molecular Formula: C12H14O3
Formula Weight: 206.24
Melting Point: 75-79°
Beilstein Reference: 1961325
Formuła:
C₁₂H₁₄O₃ Temp. topnienia: 75…79 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014380 Numer CAS: 4144-62-1 |