Drukuj
Risocaine (propyl-4-aminobenzoate) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L09066.18 L09066.09 L09066.0B L09066.36
L09066.18EA 866 PLN
L09066.18 L09066.09 L09066.0B L09066.36
Risocaine (propyl-4-aminobenzoate) 98%
Risocaine (propyl-4-aminobenzoate)
Purity: 98% CAS No.: 94-12-2 Molecular Formula: C10H13NO2 Formula Weight: 179.22 Melting Point: 73-75° Beilstein Reference: 1211203
Formuła: C₁₀H₁₃NO₂
Temp. topnienia: 73…75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017111
Numer CAS: 94-12-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-306-1