Butamben (butyl-4-aminobenzoate) 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Butamben, Butyl 4-aminobenzoate
H54690.22
H54690.36
H54690.0B
H54690.22EA
555
PLN
H54690.22
H54690.36
H54690.0B
Butamben (butyl-4-aminobenzoate) 99%
Butamben (butyl-4-aminobenzoate)
Purity: 99%
CAS No.: 94-25-7
Molecular Formula: C11H15NO2
Formula Weight: 193.25
Melting Point: 56-59°
Boiling Point: 174°/8mm
Merck Reference: 14,1512
MDL No.: MFCD00017112
Formuła:
C₁₁H₁₅NO₂ MW: 193.25 g/mol Temp. Wrzenia: 174 °C (8 mmHg) Temp. topnienia: 56…59 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017112 Numer CAS: 94-25-7 Numer WE (dawny EINECS): 202-317-1 |