Isopropyl-4-aminobenzoate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Isopropyl 4-aminobenzoate
A17551.14
A17551.22
A17551.14EA
386
PLN
A17551.14
A17551.22
Isopropyl-4-aminobenzoate 98%
Isopropyl-4-aminobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 18144-43-9
Molecular Formula: C10H13NO2
Formula Weight: 179.21
MDL No.: MFCD00017108
Formuła:
C₁₀H₁₃NO₂ MW: 179.21 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017108 Numer CAS: 18144-43-9 |