(±)-Ethyl-2-bromovalerate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ethyl 2-bromovalerate
B25530.14
B25530.22
B25530.14EA
241
PLN
B25530.14
B25530.22
(±)-Ethyl-2-bromovalerate ≥97%
(±)-Ethyl-2-bromovalerate
Purity: 97%
CAS No.: 615-83-8
Molecular Formula: C7H13BrO2
Formula Weight: 209.09
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.4480
Boiling Point: 190-192°
Beilstein Reference: 1098901
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000159
Formuła:
C₇H₁₃BrO₂ Temp. Wrzenia: 190…192 °C Gęstość: 1,226 Temp. Zapłonu: 77 °C (170 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000159 Numer CAS: 615-83-8 Numer WE (dawny EINECS): 210-450-1 Jednostka: 3265 ADR: 8,III |