5-Decyn-1-ol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H53400.06
H53400.14
H53400.06EA
700
PLN
H53400.06
H53400.14
5-Decyn-1-ol ≥97%
5-Decyn-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 68274-97-5
Molecular Formula: C10H18O
Formula Weight: 154.25
Refractive Index: 1.4610
Boiling Point: 238°
MDL No.: MFCD00464353
Formuła:
C₁₀H₁₈O Temp. Wrzenia: 238 °C Gęstość: 0,861 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00464353 Numer CAS: 68274-97-5 Numer WE (dawny EINECS): 269-529-4 |