3-Decyn-1-ol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B20837.06
B20837.14
B20837.06EA
508
PLN
B20837.06
B20837.14
3-Decyn-1-ol ≥97%
3-Decyn-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 51721-39-2
Molecular Formula: CH3(CH2)5C≡CCH2CH2OH
Formula Weight: 154.25
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.4590
Boiling Point: 129-130°/20mm
Beilstein Reference: 1750909
MDL No.: MFCD00040917
Formuła:
C₁₀H₁₈O Temp. Wrzenia: 129…130 °C (20 mmHg) Gęstość: 0,871 Temp. Zapłonu: 106 °C (222 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040917 Numer CAS: 51721-39-2 |