2-Decyn-1-ol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L05523.06
L05523.14
L05523.06EA
472
PLN
L05523.06
L05523.14
2-Decyn-1-ol ≥97%
2-Decyn-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 4117-14-0
Molecular Formula: CH3(CH2)6C≡CCH2OH
Formula Weight: 154.25
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₁₈O Temp. Wrzenia: 114…116 °C (6 mmHg) Gęstość: 0,855 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041567 Numer CAS: 4117-14-0 |