Drukuj
tetraboran dilitu
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Lithium tetraborate, Dilithium tetraborate
96149.D9 96149.A1
96149.D9EA 0 PLN
96149.D9 96149.A1
tetraboran dilitu
tetraboran dilitu
Formuła: Li₂B₄O₇
MW: 169.12 g/mol
Temp. topnienia: 918
Gęstość: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011083
Numer CAS: 12007-60-2
Numer WE (dawny EINECS): 234-514-3
Klasyfikacja Merck : 14,05524