Drukuj

azotan ołowiu (II), pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Lead dinitrate

427010408.0250 427010408.1000 427010408.0500 427010408.9010 427010408.0100
CHMP427010408.0250EA 94.2 PLN
CHMP427010408.0250 CHMP427010408.1000 CHMP427010408.0500 CHMP427010408.9010 CHMP427010408.0100
azotan ołowiu (II), pure
azotan ołowiu (II)
Formuła: Pb(NO₃)₂
MW: 331.21 g/mol
Temp. topnienia: 450…470 °C
Gęstość: 4.53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011153
Numer CAS: 10099-74-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-245-9
Jednostka: 1469
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,05432

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR